2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W390607-100G-K W390607-1KG-K
SIALW390607-100G-KEA 75.9 EUR
SIALW390607-100G-K SIALW390607-1KG-K
2'-Aminoacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412