3-Acetylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25616.03 B25616.06
B25616.03EA 103 EUR
B25616.03 B25616.06
3-Acetylbenzoesäure ≥98%
3-Acetylbenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 586-42-5 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° MDL No.: MFCD00045847
Formel: C₉H₈O₃
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045847
CAS-Nummer: 586-42-5