2-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A12801-25G A12801-5G
SIALA12801-25GEA 107 EUR
SIALA12801-25G SIALA12801-5G
2-Acetylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Acetylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₃
Siedepunkt: 110…112 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 112…115 °C
MDL Number: MFCD00002475
CAS-Nummer: 577-56-0
EINECS: 209-413-2