2-Acetylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10216.09
A10216.18
A10216.30
A10216.09EA
46.7
EUR
A10216.09
A10216.18
A10216.30
2-Acetylbenzoesäure ≥98%
2-Acetylbenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 577-56-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Odour: Odourless
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1210557
MDL No.: MFCD00002475
Formel:
C₉H₈O₃ Siedepunkt: 110…112 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 115…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002475 CAS-Nummer: 577-56-0 EINECS: 209-413-2 |