2-Acetylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
102470050 102470250 102471000
ACRO102470050EA 29 EUR
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
2-Acetylbenzoesäure 99%
2-Acetylbenzoesäure
Formel: C₉H₈O₃
Siedepunkt: 110 - 112 °C (2 -rr)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002475
CAS-Nummer: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %