Acetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200905-10KG-K W200905-1KG-K W200905-25KG-K
SIALW200905-10KG-KEA 372 EUR
SIALW200905-10KG-K SIALW200905-1KG-K SIALW200905-25KG-K
Acetophenon, Sigma-Aldrich®
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 201.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008724
CAS-Nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074