5-Methylisophthalonitril
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
CD03148.1
CD03148.10
MAYBCD03148.1EA
0
EUR
MAYBCD03148.1
MAYBCD03148.10
5-Methylisophthalonitril
5-Methylisophthalonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052016 CAS-Nummer: 39718-07-5 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |