3,5-Dichlorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
SPB00433.1
SPB00433EA
MAYBSPB00433.1EA
0
EUR
MAYBSPB00433.1
MAYBSPB00433EA
3,5-Dichlorbenzylalkohol
3,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆Cl₂O Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00004634 CAS-Nummer: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 UN-Nummer: 2250 ADR: 6.1,II |