2-Chlor-p-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
B22935.06
B22935.14
B22935.06EA
36.2
EUR
B22935.06
B22935.14
2-Chlor-p-toluidin ≥98%
2-Chlor-p-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 615-65-6
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 774514
UN No.: 3429
MDL No.: MFCD00007666
Formel:
C₇H₈ClN Siedepunkt: 223…225 °C Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1.151 Flammpunkt: 99 °C (210 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007666 CAS-Nummer: 615-65-6 EINECS: 210-440-7 UN-Nummer: 3429 ADR: 6.1,III |