2-Chlor-p-toluidin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

154670250 154670050
ACRO154670250EA 60.2 EUR
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Chlor-p-toluidin 98%
2-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 223…225 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,151 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007666
CAS-Nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN-Nummer: 3429
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR