3,5-Dichlorbenzylamin 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12054.03
L12054.06
L12054.03EA
41
EUR
L12054.03
L12054.06
3,5-Dichlorbenzylamin 94%
3,5-Dichlorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 39989-43-0
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Refractive Index: 1.5760
Boiling Point: 141-144°/15mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00052681
Formel:
C₇H₇Cl₂N Siedepunkt: 141…144 °C (15 mmHg) Dichte: 1.320 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052681 CAS-Nummer: 39989-43-0 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |