2,3-Dichlorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L11884.03
L11884.06
L11884.14
L11884.03EA
33.9
EUR
L11884.03
L11884.06
L11884.14
2,3-Dichlorbenzylamin 97%
2,3-Dichlorbenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 39226-95-4
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5820
Boiling Point: 124-126°/15mm
Beilstein Reference: 2639296
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047927
Formel:
C₇H₇Cl₂N Siedepunkt: 124…126 °C (15 mmHg) Dichte: 1.321 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047927 CAS-Nummer: 39226-95-4 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |