4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
AC30912.1
AC30912.10
AC30912.50
MAYBAC30912.1EA
0
EUR
MAYBAC30912.1
MAYBAC30912.10
MAYBAC30912.50
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Siedepunkt: 85…90 °C (13 mmHg) Dichte: 1.4666 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013873 CAS-Nummer: 16588-69-5 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,III |