2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 28.6 EUR
A11978.06 A11978.14
2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol ≥97%
2-Chlor-6-fluorbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Formel: C₇H₆ClFO
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004608
CAS-Nummer: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9