2-Chlor-5-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 121-50-6
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 82-83°/9mm
Beilstein Reference: 879910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007673
Formel:
C₇H₅ClF₃N Molekulargewicht: 195.57 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C (9 mmHg) Schmelzpunkt: 8…10 °C Dichte: 1.424 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007673 CAS-Nummer: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1 III |