2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
578568-25G 578568-5G
SIAL578568-25GEA 49.7 EUR
SIAL578568-25G SIAL578568-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 89 °C (0.5 mmHg)
MDL Number: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III