2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A12242.06 A12242.14 A12242.22
A12242.06EA 56.2 EUR
A12242.06 A12242.14 A12242.22
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 39885-50-2 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5015 Boiling Point: 214-218° Beilstein Reference: 4179703 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042563
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 214…218 °C
Dichte: 1.434
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III