α-Chlor-4-fluortoluol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F8004-100G-A
F8004-25G-A
SIALF8004-100G-AEA
58.7
EUR
SIALF8004-100G-A
SIALF8004-25G-A
α-Chlor-4-fluortoluol ≥99%, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₆ClF Siedepunkt: 181.2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000913 CAS-Nummer: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |