4-Chlor-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09 L08533.04 L08533.18
L08533.09EA 94 EUR
L08533.09 L08533.04 L08533.18
4-Chlor-m-toluylsäure ≥98%
4-Chlor-m-toluylsäure
Purity: 98% CAS No.: 7697-29-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1936535
Formel: C₈H₇ClO₂
Schmelzpunkt: 212…216 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045853
CAS-Nummer: 7697-29-2