6-Chlor-o-toluylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-methylbenzoic acid
L18348.06
L18348.03
L18348.06EA
263
EUR
L18348.06
L18348.03
6-Chlor-o-toluylsäure ≥97%
6-Chlor-o-toluylsäure
Purity: 97%
CAS No.: 21327-86-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2614092
Formel:
C₈H₇ClO₂ Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045799 CAS-Nummer: 21327-86-6 |