4'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Chloroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
C19708-100G
C19708-500G
C19708-5G
SIALC19708-100GEA
43.4
EUR
SIALC19708-100G
SIALC19708-500G
SIALC19708-5G
4'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Chloracetophenon
Formel:
C₈H₇ClO Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.1952 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000624 CAS-Nummer: 99-91-2 EINECS: 202-800-7 UN-Nummer: 3416 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02133 |