4'-Chloracetophenon 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: p-Chloroacetophenone
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 21.8 EUR
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Chloracetophenon 98+%
4'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1.19 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000624
CAS-Nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02133
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)