3'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
288799-25G 288799-5G
SIAL288799-25GEA 26.5 EUR
SIAL288799-25G SIAL288799-5G
3'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000593
CAS-Nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN-Nummer: 3416
ADR: 6.1,II