2'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
183709-100G 183709-25G
SIAL183709-100GEA 59.8 EUR
SIAL183709-100G SIAL183709-25G
2'-Chloracetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.189 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000560
CAS-Nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN-Nummer: 3416
ADR: 6.1,II