2'-Chloracetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
179770250 179771000
ACRO179770250EA 43.3 EUR
ACRO179770250 ACRO179771000
2'-Chloracetophenon 97%
2'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.188 g/cm³
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000560
CAS-Nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %