ω,3,4-Trichloracetophenon
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
B25397.06 B25397.14
B25397.06EA 73.3 EUR
B25397.06 B25397.14
ω,3,4-Trichloracetophenon
ω,3,4-Trichloracetophenon
CAS No.: 42981-08-8 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 171-173°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD03970382
Formel: C₈H₅Cl₃O
Siedepunkt: 171…173 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03970382
CAS-Nummer: 42981-08-8
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III