(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide
A11382.14
A11382.22
A11382.14EA
43.3
EUR
A11382.14
A11382.22
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril ≥98%
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 3218-49-3
Molecular Formula: C8H5Cl2N
Formula Weight: 186.04
Flash Point:
Formel:
C₈H₅Cl₂N Siedepunkt: 169…171 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001909 CAS-Nummer: 3218-49-3 EINECS: 221-743-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |