2,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
145009-1KG
145009-250G
SIAL145009-1KGEA
148
EUR
SIAL145009-1KG
SIAL145009-250G
2,4-Dichlortoluol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 1.2498 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000583 CAS-Nummer: 95-73-8 EINECS: 202-445-8 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |