3-Brom-p-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06
H28689.03
H28689.06EA
347
EUR
H28689.06
H28689.03
3-Brom-p-kresol ≥98%
3-Brom-p-kresol
Purity: 98%
CAS No.: 60710-39-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD08273793
Formel:
C₇H₇BrO Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08273793 CAS-Nummer: 60710-39-6 |