2-Brom-p-kresol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene

SB01962.1 SB01962.10 SB01962.50
MAYBSB01962.1EA 0 EUR
MAYBSB01962.1 MAYBSB01962.10 MAYBSB01962.50
2-Brom-p-kresol
2-Brom-p-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molekulargewicht: 187.04 g/mol
Siedepunkt: 213
Schmelzpunkt: 26
Dichte: 1.5468 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002151
CAS-Nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR