4-Brom-3-methylanisol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
A12318.09 A12318.18 A12318.30
A12318.09EA 51.6 EUR
A12318.09 A12318.18 A12318.30
4-Brom-3-methylanisol ≥97%
4-Brom-3-methylanisol
Purity: 97% CAS No.: 27060-75-9 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 111-112°/15mm Beilstein Reference: 1933865 MDL No.: MFCD00060687
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 111…112 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.450
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060687
CAS-Nummer: 27060-75-9