4-Brom-m-toluidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15417.09
A15417.18
A15417.09EA
26.7
EUR
A15417.09
A15417.18
4-Brom-m-toluidin ≥97%
4-Brom-m-toluidin
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Formel:
C₇H₈BrN Siedepunkt: 239…241 °C Schmelzpunkt: 79…83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007828 CAS-Nummer: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |