2-Brom-p-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13818.09 A13818.18
A13818.09EA 41.1 EUR
A13818.09 A13818.18
2-Brom-p-toluidin ≥99%
2-Brom-p-toluidin
Purity: 99% CAS No.: 583-68-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Characteristic Melting Point: 14-16° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1931711 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007635
Formel: C₇H₈BrN
Siedepunkt: 240…242 °C
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,494
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007635
CAS-Nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III