α-Brom-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

515604-1G 515604-5G
SIAL515604-1GEA 28.3 EUR
SIAL515604-1G SIAL515604-5G
α-Brom-4-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molekulargewicht: 296.93 g/mol
Siedepunkt: 115…120 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 80
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00209656
CAS-Nummer: 16004-15-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR