α-Brom-4-iodtoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
A18200.06
A18200.14
A18200.06EA
87.2
EUR
A18200.06
A18200.14
α-Brom-4-iodtoluol ≥97%
α-Brom-4-iodtoluol
Purity: 97%
CAS No.: 16004-15-2
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Odour: Irritating
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 140°/15mm
Beilstein Reference: 2325160
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00209656
Formel:
C₇H₆BrI Molekulargewicht: 296.93 g/mol Siedepunkt: 140 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 78…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209656 CAS-Nummer: 16004-15-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |