α-Brom-3-iodtoluol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22 AB110568.0005
A11140.06EA 111 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22 ABCRAB110568.0005
α-Brom-3-iodtoluol 96%
α-Brom-3-iodtoluol
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Formel: C₇H₆BrI
Molekulargewicht: 296.93 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II