α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 50824-05-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 63°/3mm
Beilstein Reference: 2521451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061238
Formel:
C₈H₆BrF₃O Siedepunkt: 63 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 1.594 Flammpunkt: 94 °C (201 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061238 CAS-Nummer: 50824-05-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |