α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 159689-88-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8052203
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00061271
Formel:
C₈H₆BrF₃O Siedepunkt: 178…180 °C Dichte: 1.572 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061271 CAS-Nummer: 159689-88-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |