ω-Brom-4-fluoracetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Purity: 97%
CAS No.: 403-29-2
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₈H₆BrFO Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 45…49 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00040830 CAS-Nummer: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 |