ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
306290050
306290250
ACRO306290050EA
50.8
EUR
ACRO306290050
ACRO306290250
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 46…49 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040830 CAS-Nummer: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |