2-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride

M-Clarity™ quality level = MQ200

B58806-100G B58806-25G
SIALB58806-100GEA 88.5 EUR
SIALB58806-100G SIALB58806-25G
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.651 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00000373
CAS-Nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR