α-Brom-4-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
209538-25G
209538-5G
SIAL209538-25GEA
105
EUR
SIAL209538-25G
SIAL209538-5G
α-Brom-4-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Brom-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₆BrF Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa) Dichte: 1.517 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000359 CAS-Nummer: 459-46-1 EINECS: 207-291-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |