3,5-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290319-25G 290319-5G
SIAL290319-25GEA 120 EUR
SIAL290319-25G SIAL290319-5G
3,5-Difluorbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Siedepunkt: 65 °C (4.5 mmHg)
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010304
CAS-Nummer: 141776-91-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II