ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 40.1 EUR
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Brom-4-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-4-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000201
CAS-Nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %