ω-Brom-2-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
100854-10G 100854-5G
SIAL100854-10GEA 350 EUR
SIAL100854-10G SIAL100854-5G
ω-Brom-2-methoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000196
CAS-Nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III