4'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B56404-100G B56404-25G
SIALB56404-100GEA 70.4 EUR
SIALB56404-100G SIALB56404-25G
4'-Bromacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01387