4'-Bromacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
A12222.14
A12222.22
A12222.36
A12222.14EA
24.6
EUR
A12222.14
A12222.22
A12222.36
4'-Bromacetophenon ≥98%
4'-Bromacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 99-90-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formel:
C₈H₇BrO Molekulargewicht: 199.05 g/mol Siedepunkt: 255…256 °C Schmelzpunkt: 49…53 °C Dichte: 1.736 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000105 CAS-Nummer: 99-90-1 EINECS: 202-799-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01387 |