ω,4-Dibromacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D38308-100G D38308-10G D38308-50G
SIALD38308-100GEA 137 EUR
SIALD38308-100G SIALD38308-10G SIALD38308-50G
ω,4-Dibromacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω,4-Dibromacetophenon
Formel: C₈H₆Br₂O
Molekulargewicht: 277.94 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000200
CAS-Nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412