3'-Bromacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: m-Bromoacetophenone
A12454.14 A12454.22 A12454.36
A12454.14EA 44.4 EUR
A12454.14 A12454.22 A12454.36
3'-Bromacetophenon ≥98%
3'-Bromacetophenon
Purity: 98+% CAS No.: 2142-63-4 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 79-81°/2mm Beilstein Reference: 507599 MDL No.: MFCD00000083
Formel: C₈H₇BrO
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 7…8 °C
Dichte: 1.498
Flammpunkt: 114 °C (237 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0