3'-Bromacetophenon 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: m-Bromoacetophenone

106580250 106580050 106581000
ACRO106580250EA 32.4 EUR
ACRO106580250 ACRO106580050 ACRO106581000
3'-Bromacetophenon 97%
3'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 79…81 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.49 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000083
CAS-Nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR